Läs mer
Syt7, Mouse anti-Mouse, PCP, Clone: S275-14, Abnova™
Produktkod. 16200420
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
16200420 100 μg
1 options
Produktkod. 16200420 Leverantör Abnova Leverantörsnummer MAB18397.100ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
Specifikationer
Antigen Syt7
Användningsområden Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona S275-14
Konjugera PerCP
Utspädning Immunocytochemistry (1:100) Immunofluorescence (1:100) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.09% sodium azide).
Gen synaptotagmin VII
Gene Alias AI851541/B230112P13Rik
Gensymboler Syt7
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant protein corresponding to amino acids 150-239 at cytoplasmic C2A domain of mouse Syt7.
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54525
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at -20°C.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG2b