Läs mer
Invitrogen™ SYTO™ Deep Red Nucleic Acid Stain, för levande celler
Produktkod. 16561932
Change view
Kvantitet:
1 flaska
5 flaskor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16561932 1 flaska
16499075 5 flaskor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16561932 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S34900
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
SYTO Deep Red Nucleic Acid Stain är cellgenomsläppligt färgämne som specifikt färgar kärnorna i levande, döda eller fixerade celler.
  • SYTO Deep Red Nucleic Acid Stain är cellgenomsläppligt färgämne som specifikt färgar kärnorna i levande, döda eller fixerade celler. Den kan användas i fluorescerande bildarbetsflöden med levande celler och i fasta cellarbetsflöden, inklusive immuncytokemi, immunhistokemi och immunfluorescensexperiment.
  • Efter en kort inkubation med färgen fluorescerar kärnorna av levande, döda eller fixerade celler med en djupröd/långröd signal som är detekterbar med en Cy5/djupröd standardfilteruppsättning eller laserkonfiguration.
  • Cellpermeant färgämne som färgar kärnor av levande, döda eller fixerade celler
  • Detekterbar med djupröd/Cy5 fluorescensfilteruppsättning, med excitations-/emissionsmaxima på 652/669 nm
  • Fem gånger högre fluorescerande signal vid färgning av dsDNA vs RNA
  • SYTO Deep Red Nucleic Acid Stain kan multiplexeras med blå, grön, orange, röd och nära-IR fluoroforer när kompatibla fluorescerande filter/laserkonfigurationer används.
  • Färgen ökar i fluorescens med ökande koncentrationer av dsDNA. SYTO Deep Red Nucleic Acid Stain visar upp till fem gånger mer fluorescens när den inkuberas med dsDNA jämfört med RNA, till skillnad från DRAQ eller andra djupröda nukleinsyrafärger med levande celler.
  • Den har en ljus initial signal och utmärkt fotostabilitet i ett typiskt bildexperiment.
  • Dessa egenskaper gör fläcken idealisk som en enkel och kvantitativ enkelstegsfärg för märkning av döda/fixerade cellkärnor för användning med fluorescensmikroskop, fluorimetrar, fluorescensmikroplattläsare och flödescytometrar.
  • Färgen har framgångsrikt använts på levande monolagerceller och sfäroidceller och som en nukleär motfärgning inom immuncytokemi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Djupröd
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Excitationsvåglängdsområde 652 nm
Typ av färg Cellpermeant
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Kvantitet 1 flaska
Volym (metrisk) 250μ L
Detektionsmetod Fluorescens
Emission 669 nm
Produktlinje SYTO
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Nukleinsyrafärgning
Subcellulär lokalisering Nukleinsyror