Läs mer
Invitrogen™ SYTO™ Gröna fluorescerande nukleinsyrafläckar
Produktkod. 10413072
Change view
Typ av färg:
SYTO 11 Grön
SYTO 12 Grön
SYTO 13 Grön
SYTO 14 Grön
SYTO 16 Grön
SYTO 21 Grön
SYTO 24 Grön
SYTO 9 Grön
SYTO BC Grön
SYTO Gröna färger 11-14, 16, 21, 24 och 25
SYTO RNASelect Green
Kvantitet:
1 sats (50 μl styck)
100μ L
250μ L
315μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av färg Kvantitet Förpackningsstorlek
10413072 SYTO 13 Grön 250μ L Varje
10237582 SYTO 9 Grön 100μ L -
10513863 SYTO 11 Grön 250μ L Varje
10348162 SYTO 12 Grön 315μ L Varje
10013362 SYTO 14 Grön 250μ L Varje
10634433 SYTO 16 Grön 250μ L Varje
10174422 SYTO 21 Grön 250μ L Varje
10778653 SYTO 24 Grön 250μ L Varje
10104862 SYTO BC Grön 100μ L Varje
10493062 SYTO RNASelect Green 100μ L Varje
10646543 SYTO Gröna färger 11-14, 16, 21, 24 och 25 1 sats (50 μl styck) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10413072 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S7575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4305.00 SEK
    3788.65 SEK / 250µL
    Save 516.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
SYTO Gröna fluorescerande nukleinsyrafläckar uppvisar ljus, grön fluorescens vid bindning till nukleinsyror. Dessa färgämnen är cellgenomsläppliga och kan användas för att färga RNA och DNA i levande celler, döda celler och bakterier.
De SYTO gröna fluorescerande nukleinsyrafärgningarna uppvisar klar, grön fluorescens när de binder till nukleinsyror. Dessa färgämnen är cellpermanenta och kan användas för att färga RNA och DNA i levande celler, döda celler och bakterier. Eftersom färgämnens egenskaper och färgningsmönster SYTO kan variera erbjuder vi 10 olika SYTO gröna fluorescerande nukleinsyrafärgningar tillgängliga individuellt tillsammans med Green SYTO Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (innehållande SYTO 11 –, 14, 16, 21, 24 och 25) för att möjliggöra för forskare att hitta den mest lämpliga grön-fluorescerande SYTO färgen för deras system. Vi erbjuder SYTOX också Green Nucleic Acid Stain (katt. Nej. S7020 och R37109), som är en cellimperbetisk grön-fluorescerande färgning som används för att färga döda celler eller utföra nukleär motfärgning i fasta celler.
SYTO Gröna fluorescerande nukleinsyrafärgningar är cellpermeant nukleinsyrafärgningar som visar en stor fluorescensförstärkning vid bindning av nukleinsyror. Färgämnena SYTO kan användas för att färga RNA och DNA i både levande och döda eukaryota celler, samt i grampositiva och gramnegativa bakterier.
Fläckarna SYTO delar flera viktiga egenskaper:
  • Permeabilitet för praktiskt taget alla cellmembran, inklusive däggdjursceller och bakterier
  • Hög molarabsorption, med extinktionskoefficienter >50 000 cm-1 M-1 vid synliga absorptionsmaxima
  • Extremt låg intrinsisk fluorescens, med kvantgivningar vanligtvis <0,01 när den inte är bunden till nukleinsyror
  • Kvantmat ger vanligtvis >0,4 när det binds till nukleinsyror.
SYTO Grön-fluorescerande nukleinsyrafärgningar excitation/emissionsvåglängder
  • SYTO 9—RNA 486/501 nm; DNA 485/498 nm
  • SYTO 11—RNA 510/530 nm; DNA 508/527 nm
  • SYTO 12—RNA 500/519 nm; DNA 499/522 nm
  • SYTO 13—RNA 491/514 nm; DNA 488/509 nm
  • SYTO 14—RNA 521/547 nm; DNA 517/549 nm
  • SYTO 16—RNA 494/525 nm; DNA 488/518 nm
  • SYTO 21—DNA 494/517 nm
  • SYTO 24—DNA 490/515 nm
  • SYTO BC—RNA 487/504 nm; DNA 485/500 nm
  • SYTO RNASelect—RNA 490/530 nm
SYTO färgämnen skiljer sig från varandra i en eller flera egenskaper, inklusive cellpermeabilitet, fluorescensförstärkning vid bindning av nukleinsyror, excitations- och emissionsspektra, DNA/RNA-selektivitet och bindningsaffinitet. Färgämnena SYTO är kompatibla med en rad fluorescensbaserade instrument som använder laserexcitation eller en konventionell bredbandsbelysning (t.ex. kvicksilver- och xenonbåglampor). Filterset som är lämpliga för avbildningsceller märkta med fluorescein (FITC), Alexa Fluor 488 eller GFP fungerar väl för avbildningsceller färgade med SYTO gröna nukleinsyrafärgningar.
SYTO Nukleinsyrafärgningar har använts i olika tillämpningar, från färgning av DNA som fläckats på mikroarrayer till färgning av levande och fixerade celler. Färgämnena SYTO fungerar inte uteslutande som nukleära färgämnen i levande celler och bör inte likställas med DNA-selektiva föreningar såsom DAPI (Kat. nr D1306, D21490) eller Hoechst 33342 (Kat. nr H1399, H3570), som färgar kärnor i levande djurceller. Eukaryota celler inkuberade med SYTO färgämnen uppvisar generellt cytoplasmatisk eller mitokondriefärgning, samt kärnfärgning. De SYTO gröna fluorescerande nukleinsyrafärgningarna har visat sig värdefulla i en rad forskningstillämpningar samt används inom flödescytometri och fluorescensmikroskopi.
Specifika färgningsapplikationer för vissa av de SYTO gröna fluorescerande nukleinsyrafärgningarna
9-färgningen SYTO har visat sig färga levande och döda grampositiva och gramnegativa bakterier. Det är en komponent i bakteriella LIVE/DEAD BacLight livskraftskit (Kat. nr L7007, L7012, L13152).
Den SYTO 11 fläcken (Kat. Nej. S7573) har använts tillsammans med timelapse-mikroskopi för att undersöka klyvningsorienteringen hos delande celler i den utvecklande hjärnbarken.
Den 13:e fläcken SYTO (Kat. Nej. S7575) har använts i kombination med propidiumjodid (Cat. Nos. P1304, P3566) för att övervaka glutamatinducerad nekros i cerebellära granulceller.
14-färgen SYTO (Kat. Nej. S7576) binder till cytoplasmatisk RNA, vilket möjliggör dess användning för att spåra RNA-granultransport i levande neuroner.
Flera rapporter beskriver användningen av SYTO färgämnen för att upptäcka apoptos. En serie SYTO nukleinsyrafärgningar screenades för förmågan att skilja mellan apoptotiska och icke-apoptotiska musthymocyter, och 16-färgningen SYTO (Cat. nr. S7578) visade sig vara optimal för detta ändamål. 16-färgningen SYTO har också använts tillsammans med propidiumjodid för att särskilja levande och döda COS-7-celler med en laserbaserad skanningscytometer.
SYTO BC Green Fluorescent Nucleic Acid Stain är en blandning av några av våra bästa SYTO färgämnen för bakteriell färgning och ingår i Bacteria Counting Kit (Cat. Nej. B7277) för bakterieräkning i flödescytometri.
Den SYTO RNASelect gröna fluorescerande cellfärgningen är en cellpermeant nukleinsyrafärgning som selektivt färgar RNA. Även om färgningen är i princip icke-fluorescerande i frånvaro av nukleinsyror, uppvisar den ljusgrön fluorescens när den SYTO RNASelect binds till RNA (absorption/emission maximal ∼490/530 nm), men endast en svag fluorescerande signal när den binds till DNA. Den har använts för att färga RNA-last i exosomer i både levande cellprover och isolerade exosomer.
SYTO Grön fluorescerande nukleinsyra färgprovningskit
SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 innehåller vår samling av cellpermeanta, grönfluorescerande SYTO nukleinsyrafärgningar. Eftersom färgämnena kan uppvisa olika färgningsbeteenden med olika vävnader och celler kan det vara nödvändigt att testa färgämnena för att hitta det optimala färgämnet för en specifik applikation. Kitet innehåller 50 μl vardera med SYTO 11 –, 14, 16, 21, 24 och 25 färgämnen.
Vilken fysiologisk buffert som helst mellan pH 7,0 –och 8,0, inklusive PBS, kan användas för att späda SYTO ut färgämnena till färgningslösningen.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grön
Koncentration 5 mM lösning i DMSO
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Excitationsvåglängdsområde RNA: 491 nm, DNA: 488 nm
Typ av färg SYTO 13 Grön
För användning med (applikation) Fluorescerande märkning, Live Cell Imaging, Microarray
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, högt innehåll Imager , Flödescytometer
Förvaringsbuffert DMSO
Kvantitet 250μ L
Volym (metrisk) 250μ L
Detektionsmetod Fluorescens
Emission RNA: 514 nm, DNA: 509 nm
Produktlinje SYTO
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Nukleinsyrafärgning
Subcellulär lokalisering Nukleinsyror