Läs mer
Invitrogen™ SYTO™ Gröna fluorescerande nukleinsyrafläckar
Beskrivning
De SYTO Gröna fluorescerande nukleinsyrafläckar uppvisar ljus, grön fluorescens vid bindning till nukleinsyror. Dessa färgämnen är cellgenomsläppliga och kan användas för att färga RNA och DNA i levande celler, döda celler och bakterier. Eftersom färgämnets egenskaper och färgningsmönster SYTO färgämnen kan variera, vi erbjuder 10 olika SYTO Gröna fluorescerande nukleinsyrafläckar tillgängliga individuellt tillsammans med SYTO Grönt fluorescerande nukleinsyrafläcksprovsats #1 (innehåller SYTO 11 14, 16, 21 och 24) –för att göra det möjligt för forskare att hitta den mest lämpliga grönfluorescerande SYTO fläck för deras system. Vi tillhandahåller också SYTOX Grön nukleinsyrafärgning (kat.nr S7020 och R37109), som är en cellogenomtränglig grönfluorescerande färg som används för att färga döda celler eller utföra nukleär motfärgning i fixerade celler.
De SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 innehåller vår samling av cellgenomsläppliga, grön-fluorescerande SYTO nukleinsyrafläckar. Eftersom färgämnena kan visa olika färgningsbeteenden med olika vävnader och celler, kan det vara nödvändigt att testa färgämnena för att hitta det optimala färgämnet för en specifik tillämpning. Satsen innehåller 50 stμ L var och en av SYTO –11 14, 16, 21 och 24 färgämnen.
Vilken fysiologisk buffert som helst som är –pH 7,0 8,0, inklusive PBS, kan användas för att späda ut SYTO färgämnen för färgningslösningen.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön |
| Innehåll och lagring | The kit contains 50 μL each of SYTO 11-14, 16, 21, 24, and 25 dyes. Store in freezer at -5°C to -30°C and protect from light. |
| Excitationsvåglängdsområde | SYTO 11 DNA: 508 nm/RNA: 510 nm, SYTO 14 DNA: 517 nm/RNA: 521 nm, SYTO 16 DNA: 488 nm/RNA: 494 nm, SYTO 21 DNA: 494 nm, SYTO 24 DNA: 490 nm |
| Typ av färg | SYTO Gröna färgämnen 11–14, 16, 21, 24 och 25 |
| För användning med (applikation) | Fluorescerande märkning, Live Cell Imaging, Microarray |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, högt innehåll Imager , Flödescytometer |
| Kvantitet | 1 sats (50 μl styck) |
| Volym (metrisk) | 50 μl |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Emission | SYTO 11 DNA: 527 nm/RNA: 530 nm, SYTO 14 DNA: 549 nm/RNA: 547 nm, SYTO 16 DNA: 518 nm/RNA: 525 nm, SYTO 21 DNA 517 nm, SYTO 24 DNA: 515 nm |
| Visa mer |