Läs mer
Invitrogen™ SYTO™ Gröna fluorescerande nukleinsyrafläckar
Produktkod. p-200008745
Typ av färg:
SYTO 11 Green
SYTO 12 Green
SYTO 13 Green
SYTO 14 Green
SYTO 16 Green
SYTO 21 Green
SYTO 24 Green
SYTO 9 Green
SYTO BC Green
SYTO Green Dyes 11-14, 16, 21, 24, and 25
SYTO RNASelect Green
Kvantitet:
1 Kit (50 μL each)
100μ L
250μ L
315μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10237582
Brand: Invitrogen™ S34854
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
SYTO Gröna fluorescerande nukleinsyrafläckar uppvisar ljus, grön fluorescens vid bindning till nukleinsyror. Dessa färgämnen är cellgenomsläppliga och kan användas för att färga RNA och DNA i levande celler, döda celler och bakterier.
De SYTO Gröna fluorescerande nukleinsyrafläckar uppvisar ljus, grön fluorescens vid bindning till nukleinsyror. Dessa färgämnen är cellgenomsläppliga och kan användas för att färga RNA och DNA i levande celler, döda celler och bakterier. Eftersom färgämnets egenskaper och färgningsmönster SYTO färgämnen kan variera, vi erbjuder 10 olika SYTO Gröna fluorescerande nukleinsyrafläckar tillgängliga individuellt tillsammans med SYTO Grönt fluorescerande nukleinsyrafläcksprovsats #1 (innehåller SYTO 11 14, 16, 21 och 24) –för att göra det möjligt för forskare att hitta den mest lämpliga grönfluorescerande SYTO fläck för deras system. Vi tillhandahåller också SYTOX Grön nukleinsyrafärgning (kat.nr S7020 och R37109), som är en cellogenomtränglig grönfluorescerande färg som används för att färga döda celler eller utföra nukleär motfärgning i fixerade celler.
SYTO 9 grön fluorescerande nukleinsyrafärgning har visats färga levande och döda grampositiva och gramnegativa bakterier, och det är en komponent i LIVE/DEADBac Light Bacterial Viability Kit (kat. nr. L-7007, L-7012, L-13152).
Vilken fysiologisk buffert som helst mellan pH 7,0 8,–0, inklusive PBS, kan användas för att späda ut SYTO färgämnen för färgningslösningen.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grön
Koncentration 5 mM
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Excitationsvåglängdsområde RNA: 486 nm , DNA: 485 nm
Typ av färg SYTO 9 Green
För användning med (applikation) Fluorescerande märkning, Live Cell Imaging, Microarray
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, högt innehåll Imager , Flödescytometer
Kvantitet 100μ L
Volym (metrisk) 100 μl
Detektionsmetod Fluorescens
Emission RNA: 501 nm , DNA: 498 nm
Produktlinje SYTO
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Nukleinsyrafärgning
Subcellulär lokalisering Nukleinsyror