Läs mer
Invitrogen™ SYTO™ RNASelect™ Rött
Beskrivning
SYTO™ RNASelect™ Red är ett cellpermeant, RNA-selektivt fluorescerande färgämne för levande eller fixerade eukaryota celler. Det gör det möjligt för forskare att visualisera RNA-rika nukleoler och cytoplasmatisk RNA i en Texas Red/RFP-kompatibel kanal. Jämfört med SYTO™ RNASelect™ Green är det kompatibelt med 4 % paraformaldehydfixering istället för metanolfixering, och lämnar GFP/FITC-kanaler öppna för antikroppar, fluorescerande proteiner och andra fluorescerande prober i multiplex- och höginnehållsavbildning.
Denna molekylära sond är beredd som en färdig 100x vattenlösning, lämplig för direkt tillsats till antingen kompletta medier eller andra buffertar efter eget val för att sedan användas i färgningsceller.
Kompatibilitet med 4% paraformaldehydfixering och permeabilisering ökar tillämpningen av detta RNA-färgämne för immunofluorescensarbetsflöden, vilket möjliggör dess användning i höginnehållsscreening för nukleolära omorganisation, cellstresstester och djupinlärningsberäkningar.
Färgningsmönstren visar hög RNA-specificitet, där förväntad färgning visar ljusa nukleoler och diffus ribosomfärgning genom hela cytoplasman och är lätt multiplexbar med klassiska nukleära färgningar som Hoechst 33342 eller DAPI. Denna specificitet visas av den kraftiga minskningen av färgningsintensiteten vid behandling med RNase, där alla röda signaler snabbt förbrukas medan den nukleära DNA-färgningen förblir intakt.
Funktioner
- Lämplig för både levande och fasta cellarbetsflöden, där man kopplar samman levande cellobservation med ändpunktsavbildning.
- Kompatibel med multiplexavbildning utanför Texas Red/RFP-kanalerna med olika organellmarkörer såsom Hoechst/DAPI, falloidin, ER, lektiner eller mitokondrieprober.
- Tillämplig på höginnehållsavbildning och RNA-baserade studier av nukleolära morfologi, inklusive arbetsflöden där nukleolära signaler används för segmentering eller jämförande fenotypning.
För forskare som är bekanta med SYTO™ 14 SYTO™ RNASelect™ erbjuder Red ett rödkanalsalternativ för RNA-associerad morfologi i cellmålningsrelaterade eller andra multiplexbildande arbetsflöden.
Denna färg kompletterar SYTO™ RNASelect™ grön i kanalplanering och fixeringsval: SYTO™ RNASelect™ Grön är den bättre passformen när den gröna kanalen önskas och provtypen kräver metanolfixering, medan SYTO™ RNASelect™ röd är lämplig när en röd RNA-kanal eller 4 % PFA-arbetsflöde föredras.
Finns som en enkel flaska som S32710 och i ett 3-pack format som S32711.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Koncentration | 1 mM i 25% DMSO/DI H2O |
| Innehåll och lagring | •1 Flaska •Förvara vid 2 °C till 30 °C •Skydda mot ljus •Frys inte |
| Excitationsvåglängdsområde | 595 nm |
| Typ av färg | Fluorogent organiskt färgämne |
| Formatera | Flaska |
| För användning med (applikation) | Live Cell Imaging, Fixed Cell Imaging, High Content Screening, Fluorescensmikroskopi |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, spektralavbildningsinstrument, flödescytometer, högt innehåll Imager |
| Antal tester | 300 tester |
| Reaktivitet | RNA, nukleolära struktur |
| Visa mer |
Endast för forskning.