Läs mer
Invitrogen™ SYTOX™ Blue Dead Cell Stain, för flödescytometri
Beskrivning
- En enkel och kvantitativ enstegs dödcellsindikator för användning med flödescytometrar utrustade med violetta laser
- SYTOX™ Blue dead cell stain är en nukleinsyrafärgning med hög affinitet som lätt penetrerar celler med skadade plasmamembran men som inte passerar kompromisslösa cellmembran
- Efter kort inkubation med SYTOX™ Blå färg, nukleinsyrorna i döda celler fluorescerar klarblått när de exciteras med 405 nm violett laserljus
- Den violettexciterade fluorescensemissionen tillåter tydlig särskiljning från prober som exciteras av de flesta andra laserlinjer, vilket underlättar utvecklingen av flerfärgsanalyser med minimal spektral överlappning mellan signaler
- Levereras som en 1 mM lösning i dimetylsulfoxid (DMSO)
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 mM |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 injektionsflaska SYTOX™ blå döda cellfärgning (1 mM lösning i DMSO). Förvara i frys (-5 till -30 °C), torkad och skydda mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Produkttyp | Dödcellsfläck |
| Typ av färg | SYTOX™ Blå |
| Form | Lösning |
| Formatera | Rör |
| Produktlinje | SYTOX |
| Visa mer |