Läs mer
Invitrogen™ SYTOX™ Dead Cell Stain Sampler Kit, för flödescytometri
Produktkod. 11330972
Change view
Kvantitet:
5 x 50μ L kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11330972 5 x 50μ L kit Varje
1 options
Produktkod. 11330972 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S34862
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
SYTOX™ Dead Cell Stain Sampler Kit innehåller fem nukleinsyrafärger som kan användas för att bestämma cellernas livsduglighet i flödescytometrianalyser.
  • Innehåller fem nukleinsyrafärger: SYTOX™ Blå, SYTOX™ Grön, SYTOX™ Orange, SYTOX™ AADvanced™ , och SYTOX™ Röd
  • Färger kan användas för att bestämma cellernas livsduglighet i flödescytometrianalyser
  • Varje fläck innehåller 50 tester för att identifiera den bästa fläcken att fungera i flerfärgsexperiment
  • Genom flödescytometri kan döda celler lätt särskiljas från levande celler genom den ökade fluorescerande signalen på grund av dsDNA-bindning av SYTOX™ färgämnen
  • Färger har optimerats för användning i cellkoncentrationer från 1 x 10 4 till 1 x 10 6 celler/ml
  • Validerad i flera celltyper inklusive Jurkat, ReH, CHO , Kg1a, 3T3, HeLa, HEK (primärceller) och lyserat helblod
  • Testad i flera applikationer inklusive apoptos, cellcykel, cellproliferation och immunfenotypningsanalyser
Satsen innehåller:
  • SYTOX™ Blue Dead Cell Stain (S34857): För 405 nm violett laser
  • SYTOX™ Green Dead Cell Stain (S34860): För 488 nm blå laser med grön emission
  • SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell Stain (S10274, S10309): För 488 nm blå laser med röd emission
  • SYTOX™ Red Dead Cell Stain (S34854): För 633/635 nm röd laser
  • SYTOX™ Orange Dead Cell Stain (S34861): För 532 nm grön laser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Genomtränglig
Färg Blå, grön, orange, AADvanced, röd
Innehåll och lagring Innehåller totalt 5 flaskor - 1 flaska vardera SYTOX™ Blå, SYTOX™ Grön, SYTOX™ Orange, SYTOX™ Röd, SYTOX™ AADvanced™ döda cellfläckar i DMSO.
Butik på≤ -20 °C, uttorkad och skydda mot ljus.
Beskrivning SYTOX™ Dead Cell Stain Sampler Kit, för flödescytometri
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Produkttyp Dödcellfärgningsprovningskit
Typ av färg SYTOX™ Grön, SYTOX™ Blå, SYTOX™ Orange, SYTOX™ AADvanced™ , SYTOX™ Röd
Form Lösning
Formatera Rör
Produktlinje SYTOX
Kvantitet 5 x 50μ L kit
Frakt skick Rumstemperatur
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)
Excitationsvåglängd 546/444/504/547/640nm
Emissionsvåglängd 647/480/523/570/658