Läs mer
Molecular Probes™ SYTOX™ Orange Dead Cell Stain, för flödescytometri
Produktkod. 11320972
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11320972
Brand: Molecular Probes™ S34861
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SYTOX™ Orange Dead Cell Stain är en ljus, lättanvänd nukleinsyrafärgning för att skilja döda från levande celler i flödescytometrianalyser.
  • En ljus, lättanvänd nukleinsyrafärgning för att skilja döda från levande celler i flödescytometrianalyser
  • Designad för flödescytometri med 488 nm blå laser, eller 532 nm grön laser med emission i 575/26 BP-filtret (liknande PE)
  • Färgämneskoncentrationen har optimerats för prover med koncentrationer från 1 x 10 4 till 1 x 10 6 celler/ml
  • Färgning har validerats i flera celltyper inklusive Jurkat, ReH, CHO , Kg1a, 3T3, HeLa, HEK (primärceller) och lyserat helblod
  • Det har också testats i flera applikationer inklusive apoptos, cellcykel, cellproliferation och immunfenotypningsanalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Genomtränglig
Färg Orange
Innehåll och lagring Innehåller 1 injektionsflaska SYTOX™ orange döda cellfläckar (250μ M-lösning i DMSO).
Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C), och skyddas mot ljus.
Beskrivning SYTOX™ Orange Dead Cell Stain, för flödescytometri
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Produkttyp Fläck av döda celler
Typ av färg SYTOX™ Orange
Emission 570
Excitationsvåglängdsområde 547 nm
Form Lösning
Formatera Rör
Produktlinje SYTOX
Kvantitet 1 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)