Läs mer
T-00127_HEV1, MedChemExpress
Produktkod. 16486887
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16486887 5 mg
1 options
Produktkod. 16486887 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108313
MedChemExpress T-00127_HEV1 is a phosphatidylinositol 4-kinase III beta (PI4KB) inhibitor with an IC50 of 60 nM.
T-00127_HEV1 is a phosphatidylinositol 4-kinase III beta (PI4KB) inhibitor with an IC50 of 60 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material T-00127_HEV1
CAS 900874-91-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H29N5O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (121.51 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=NC2=C(C3=CC=C(OC)C(OC)=C3)C(C)=NN2C(NCCN4CCOCC4)=C1
Molekylvikt (g/mol) 411.5
Formel vikt 411.5
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus