Läs mer
Tocris Bioscience™ T 0070907
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18709516
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18709516 25 mg
18736356 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18709516 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2301/25
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Highly potent and selective covalent PPARγ antagonist
T 0070907 is a potent and selective irreversible PPARγ antagonist (IC50 = 1 nM). Displays > 800-fold selectivity for PPARγ over PPARα and PPARδ. Blocks transcriptional activity of PPARγ in vitro and inhibits Rosiglitazone -induced adipogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-nitro-N-4-pyridinylbenzamide
CAS 313516-66-4
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 25 mg
Molekylformel C12H8N3O3Cl
Formel vikt Observed MW: 277.67