Läs mer
IKA™ T 10 Basic Dispergering Element
Produktkod. 15283456 Handla allt IKA Produkter
Change view
Click to view available options
För användning med (utrustning):
S10D-7G-KS-110
Unit Size:
Paket med 24
Product Code. För användning med (utrustning) Unit Size
15283456 S10D-7G-KS-110 Paket med 24
1 options
Product Code. 15283456 Supplier IKA™ Supplier No. 0020002075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7340.00 SEK
    6977.21 SEK / Paket med 24
    Save 362.79 SEK
    4% Av
I lager
Specifications
Produkttyp Dispergerande element
Volymintervall (metriskt) 1 till 40 ml
Diameter (metrisk) 7 mm
Längd (metrisk) skaft 110 mm
Material Polykarbonat, Polysulfon
För användning med (utrustning) S10D-7G-KS-110
Modell S 10D-7G-KS-110
Förpackningsmängd 1 st