Läs mer
IKA T 10-batteri Portabel lösning
Produktkod. 31741179 Handla allt IKA Produkter
Change view
Hastighet:
8 000 till 30 000 r/min
Produktkod. Hastighet
31741179 8 000 till 30 000 r/min
1 options
Produktkod. 31741179 Leverantör IKA Leverantörsnummer 0010015684
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
En komplett lösning för portabel spridning och inkluderar ett återanvändbart rostfritt stål-spridningsverktyg (5 mm) i leveransområdet.
  • T 10-batteri Portable Solution, stor LCD-skärm möjliggör enkel parametervisning
  • Borstlös likströmsmotor för tystare drift
  • Exakt hastighetsinställning med numeriska värden
  • Timer- och räknarfunktioner för reproducerbar och precis drift
  • Uppladdningsbart batteri med två laddningsalternativ: Antingen direkt via en USB-C-kabel eller via en laddningsklämma
  • Labworldsoft kompatibel för fjärrstyrning samt dataexport och dokumentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Digital Disperser-paket
Hastighet 8 000 till 30 000 r/min
Spänning 15 V
Visa LCD