Beskrivning
- T 10 batteri Tissue Safe Solution, stor LCD-skärm möjliggör enkel parametervisning
- Borstlös likströmsmotor för tystare drift
- Exakt hastighetsinställning med numeriska värden
- Timer- och räknarfunktioner för reproducerbar och precis drift
- Uppladdningsbart batteri med två laddningsalternativ: Antingen direkt via en USB-C-kabel eller via en laddningsklämma
- Labworldsoft kompatibel för fjärrstyrning samt dataexport och dokumentation
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Digital Disperser-paket |
| Hastighet | 8 000 till 30 000 r/min |
| Spänning | 15 V |