Beskrivning
- T 10-batteriet ULTRA-TURRAX™ är idealiskt för provtagning på plats eller användning i ett biosäkerhetsskåp eller laminärt flödesskåp tack vare sin kompakta och portabla design samt att det inte kräver någon elförsörjning för att fungera.
- Det är också idealiskt som vävnadshomogenisator för att bryta ner komplexa vävnader.
- Ett brett utbud av spridningsverktyg finns tillgängliga för att passa olika användningsområden såsom trubbiga kanter, sågtand, rostfritt stål och plasttyper.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Digital dispergerare |
| Hastighet | 8 000 till 30 000 r/min |
| Spänning | 15 V |