Läs mer
Thermo Scientific™ T-1250 Fixed Angle Rotor för WX+ Ultraspeed Centrifuges
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Utför effektivt ett brett spektrum av applikationer med Thermo Scientific™ T-1250 Rotor, som erbjuder kapacitet för 12 platser.
Rekommenderas för:
Differentiell proteinfraktionering, DNA-isolering.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | T-1250 Rotor med fast vinkel |
| Material | Titan |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 12 x 36 ml |
| Max. RCF | 301,032 x g |
| Max. Hastighet | 50,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 108 mm |
| Radie (metrisk) Min. | 54.7 mm |
| K-faktor | 68.7 |
| Max. Rörlängd | 97 mm |
| Visa mer |