Läs mer
Thermo Scientific™ T-1270 Titanrotor med fast vinkel
Produktkod. 12171580 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
12 x 12,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12171580 12 x 12,5 ml Varje
1 options
Produktkod. 12171580 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 08259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304377.93 SEK
    228045.28 SEK / Paket med 1
    Save 76332.65 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-03-2027
Utför effektivt ett brett spektrum av applikationer med T-1270 Rotor, som erbjuder 12-platsers kapacitet.
Utför effektivt ett brett spektrum av applikationer med Thermo Scientific™ T-1270 Fixed Angle Rotor, som erbjuder 12-platsers kapacitet.
Rekommenderas för:
DNA-isolering, serumflotation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning T-1270 Titanrotor med fast vinkel
Material Titan
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 12 x 12,5 ml
Max. RCF 448,811 x g
Max. Hastighet 70,000 rpm
Radie (metrisk) 82 mm
Radie (metrisk) Min. 40.6 mm
K-faktor 36.3
Max. Rörlängd 80 mm
Max. Diameter på rör 16 mm
Nettovikt 13 lb. (5.9 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 24°
Genomsnittlig RCF 335,513 x g
Min. RCF 222,216 x g