Läs mer
IKA™ T 18 borstlös digital lösning
Produktkod. 31454106 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
CH
Europa
Storbritannien
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp
31454106 CH
31454102 Europa
31454095 Storbritannien
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31454106 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0010015151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34525.00 SEK
    31962.61 SEK / Paket med 1
    Save 2562.39 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
T 18 borstlösa digitala lösning erbjuder en komplett startutrustning för homogenisering, inklusive ett spridningsverktyg, skaft och stativ. Idealiskt för industrier som verkar under omgivande förhållanden och kräver hög hygien och regelefterlevnad.
T 18 borstlös digital är ett ekonomiskt högpresterande spridningsinstrument med ett brett hastighetsområde på 3000–25 000 varv per minut för arbetsvolymer upp till 1,500 ml (H2O). Det gör det möjligt för användare att arbeta vid höga omkretshastigheter även med små rotordiametrar. Ett brett urval av dispersionselement garanterar ett brett spektrum av tillämpningar för effektiv emulgering, homogenisering, dispersion och suspension samt en minskning av partikelstorlekar till mikrometerområdet. Med följande funktioner uppfyller denna disperser behoven hos ett modernt laboratorium:
  • Borstlös motor för förbättrad motorlivslängd, tystare drift och hygieniska tillämpningar
  • Digital hastighetsdisplay och inställning
  • Timerfunktion för obevakad drift
  • Snabbkoppling för enkel och snabb utbyte av spridningselement för rengöring och underhåll
  • USB Gränssnitt för fjärrstyrning och parameterdokumentation med laboratorieprogramvaran labworldsoft™
  • Brett utbud av spridningsverktyg tillgängliga; Rostfritt stål med hög kemikaliebeständighet eller engångsverktyg i plast
T 18 borstlösa digitala lösning erbjuder en komplett startprodukt för att påbörja din homogeniseringsresa, komplett med ett spridningsverktyg, axel och stativ, idealiskt för tillämpningar i industrier som arbetar under omgivande förhållanden som kräver hög grad av hygien och efterlevnad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttyp Homogenizerpaket
Hastighet ≤460 varv per minut
Spänning 220/240 V
Förpackningstyp Individuell flock
Pluggtyp CH
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.