Beskrivning
- Åtföljande
Specifikationer
Specifikationer
| Volymintervall (metriskt) | 10 till 100ml |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 270 mm |
| Längd (metrisk) skaft | 270 mm |
| Material | FFPM, SIC, 316L rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | S25 D – 10G – KS S |
| Modell | S 25D–10G–KS-S |
| Förpackningsmängd | 12/Pk. |
| Steriliseringsmetod | Alla metoder |
| Produkttyp | Dispergerande element |