Läs mer
IKA™ Digitalt spridningselement
Produktkod. 10731224 Handla allt IKA Produkter
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
270 mm
Volymintervall (metriskt):
10 till 100ml
10 till 500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Volymintervall (metriskt) Förpackningsstorlek
10731224 150 mm 10 till 500 ml Paket med 10
10644873 150 mm 10 till 100ml Paket med 10
10442743 270 mm 10 till 100ml Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10731224 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003452300
I lager
Lämplig för att sprida instrument T 18 eller T 25.
  • Åtföljande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volymintervall (metriskt) 10 till 500 ml
Diameter (metrisk) 14 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Längd (metrisk) skaft 150 mm
Material polykarbonat, PEEK
För användning med (utrustning) S18D – 14G – KS
Modell S 18D–14G–KS
Förpackningsmängd 10/Pk.
Steriliseringsmetod Autoklavera
Produkttyp Dispergerande element