Beskrivning
Konkurrenskraftigt prissatt spridningsinstrument för volymer från 1 till 1500 ml (H2O) med digital hastighetsdisplay. Den erbjuder ett brett hastighetsintervall från 3000 till 25 000 varv per minut, vilket gör det möjligt för användare att arbeta vid höga omkretshastigheter även med små rotordiametrar. Ett brett urval av spridningselement garanterar ett brett användningsområde.
- Digital hastighetsdisplay
- Elektronisk hastighetskontroll
- Elektroniskt överbelastningsskydd
- Spridningselement i rostfritt stål kan rengöras snabbt och enkelt
- Spridningselement av plast för engångsbruk finns i två storlekar
- Visning av felkod
- Tyst drift
Leveransomfattning:
- T 18 digital ULTRA-TURRAX™
- S 18 N - 19 G Spridningsverktyg
- R 1826 Tallrikstativ
- R 182 Boss huvudklämma
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Homogenizerpaket |
| Hastighet | ≤460 varv per minut |
| Spänning | 220/240 V |
| Förpackningstyp | Individuell flock |
| Pluggtyp | Europa |