Läs mer
IKA™ T 18 digital lösning
Produktkod. 31454120 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
CH
Europa
Storbritannien
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp
31454120 Storbritannien
31454108 Europa
31454117 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31454120 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0009024702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28855.00 SEK
    26712.35 SEK / Paket med 1
    Save 2142.65 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
T 18 digital Solution erbjuder en komplett startlösning för homogenisering med ett dispersionsverktyg, skaft och stativ. Denna klassiska, kostnadseffektiva version är idealisk för tunga, småskaliga processer inom olika branscher.
Konkurrenskraftigt prissatt spridningsinstrument för volymer från 1 till 1500 ml (H2O) med digital hastighetsdisplay. Den erbjuder ett brett hastighetsintervall från 3000 till 25 000 varv per minut, vilket gör det möjligt för användare att arbeta vid höga omkretshastigheter även med små rotordiametrar. Ett brett urval av spridningselement garanterar ett brett användningsområde.
  • Digital hastighetsdisplay
  • Elektronisk hastighetskontroll
  • Elektroniskt överbelastningsskydd
  • Spridningselement i rostfritt stål kan rengöras snabbt och enkelt
  • Spridningselement av plast för engångsbruk finns i två storlekar
  • Visning av felkod
  • Tyst drift
Leveransomfattning:
  • T 18 digital ULTRA-TURRAX™
  • S 18 N - 19 G Spridningsverktyg
  • R 1826 Tallrikstativ
  • R 182 Boss huvudklämma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Homogenizerpaket
Hastighet ≤460 varv per minut
Spänning 220/240 V
Förpackningstyp Individuell flock
Pluggtyp Storbritannien
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.