Läs mer
IKA™ T 18 mini digital lösning
Produktkod. 31454121 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
CH
Europa
Storbritannien
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp
31454121 CH
31454107 Europa
31454110 Storbritannien
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31454121 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0010015140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23080.00 SEK
    21367.79 SEK / Paket med 1
    Save 1712.21 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
T 18 mini digital Solution erbjuder en komplett startprodukt för att starta din homogeniseringsresa, komplett med ett spridningsverktyg, axel och stativ för grundläggande homogeniseringsbehov med kompakt storlek och smarta funktioner.
T 18 mini digital är ett ekonomiskt högpresterande spridningsinstrument med ett brett hastighetsområde på 3000–25 000 varv per minut för arbetsvolymer upp till 1,5 L (H2O). Den gör det möjligt för användaren att arbeta vid höga omkretshastigheter även med små rotordiametrar. Den kompakta designen av denna disperser möjliggör drift i de trångaste utrymmena. En stor TFT-display säkerställer enkel läsbarhet på längre avstånd, även utanför en avsugshuva. Denna uppsättning är bäst lämpad för enkla tillämpningar av homogenisering av prover med låg viskositet. T 18 mini digital Solution erbjuder en komplett startprodukt för att starta din homogeniseringsresa, komplett med ett spridningsverktyg, axel och stativ för grundläggande homogeniseringsbehov med kompakt storlek och smarta funktioner.
Leveransomfattning
  • T 18 mini digital ULTRA-TURRAX™
  • S 18 N - 19 G Spridningsverktyg
  • R 1826 Tallrikstativ
  • R 182 Boss huvudklämma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Homogenizerpaket
Hastighet ≤460 varv per minut
Spänning 220/240 V
Förpackningstyp Individuell flock
Pluggtyp CH