missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

T-2 Toxin Triol, TRC

Produktkod. 30132760
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132760 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132760 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT0030005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material T-2 Triol
CAS 34114-98-2
Molekylformel C20 H30 O7
Kvantitet 5 mg
Synonym Trichothec-9-ene-3α,4β,8α,15-tetrol, 12,13-epoxy-, 8-isovalerate (8CI), Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane], trichothec-9-ene-3,4,8,15-tetrol deriv., Deacetyl HT 2 toxin, T 2 triol, Toxin T 2 triol, Toxin T 3
InChI formel InChI=1S/C20H30O7/c1-10(2)5-14(22)26-12-7-19(8-21)13(6-11(12)3)27-17-15(23)16(24)18(19,4)20(17)9-25-20/h6,10,12-13,15-17,21,23-24H,5,7-9H2,1-4H3/t12-,13+,15+,16+,17+,18+,19+,20?/m0/s1
LEDER CC(C)CC(=O)O[C@H]1C[C@@]2(CO)[C@H](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@]2(C)C34CO4)C=C1C
Molekylvikt (g/mol) 382.45
Formel vikt 382.1992
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.