Beskrivning
ST verktyg rekommenderas för användning med vävnad och andra fibrösa material
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dispergerande element |
| Volymintervall (metriskt) | 50 ml till 2 l |
| Diameter (engelska) | 1 tum |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Längd (metrisk) skaft | 194 mm |
| Material | PTFE, 316L rostfritt stål PT |
| För användning med (utrustning) | S 25 N 25 G ST |
| Modell | S 25N-25G-ST |
| Förpackningsmängd | 1 st |