Beskrivning
- För användning med T 25 digitalt spridningsinstrument
- Dispersionsverktygets axellager består av två kullager och en enkeltrycks glidringstätning (SiC)
- Innehåll i förpackningen: skaft och dispersionshuvud
- Plastmaterial som används är godkända av FDA (Food and Drug Administration Approval)
- Lämplig för lösningsmedel
- Material i kontakt med medium: FFPM / SIC, AISI 316L
- Max. temperatur: 220 °C
- Steriliseringsmetoder: våt kemikalie
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dispergerande element |
| Volymintervall (metriskt) | 10 ml till 1,5 l |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
| Längd (metrisk) skaft | 270 mm |
| Material | FFPM, SIC, 316L rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | S25KV– 18G |
| Modell | S 25KV– 18G |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Steriliseringsmetod | Våt kemikalie |