Läs mer
IKA™ T 25 Digitalt spridningselement
Produktkod. 10059340 Handla allt IKA Produkter
Change view
Volymintervall (metriskt):
10 ml till 1,5 l
100 ml till 2 L
50 ml till 2 l
Diameter (metrisk):
18 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volymintervall (metriskt) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10059340 100 ml till 2 L 25 mm Varje
10282481 50 ml till 2 l 25 mm Varje
10009160 10 ml till 1,5 l 18 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10059340 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0002404000
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd detta spridningselement med IKA™ T 25 digital homogenisator. IKA T 25 Digital Dispersing Elements är lämpliga för applikationer som våtkrossning, suspension och emulgering (batch-drift).
  • För användning med T 25 digitalt spridningsinstrument
  • Dispersionsverktygets axellager består av två kullager och en enkeltrycks glidringstätning (SiC)
  • Innehåll i förpackningen: skaft och dispersionshuvud
  • Plastmaterial som används är godkända av FDA (Food and Drug Administration Approval)
  • Lämplig för lösningsmedel
  • Material i kontakt med medium: FFPM / SIC, AISI 316L
  • Max. temperatur: 220 °C
  • Steriliseringsmetoder: våt kemikalie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dispergerande element
Volymintervall (metriskt) 100 ml till 2 L
Diameter (metrisk) 25 mm
Längd (metrisk) skaft 270 mm
Material FFPM, SIC, 316L rostfritt stål
För användning med (utrustning) S25KV– 25F
Modell S 25KV– 25F
Förpackningsmängd 1 st
Steriliseringsmetod Våt kemikalie