Beskrivning
Högpresterande spridningsinstrument för volymer från 1 till 2000 ml (H2O) med digital hastighetsdisplay. Den erbjuder ett brett hastighetsintervall från 3000 till 25 000 varv per minut, vilket gör det möjligt för användare att arbeta vid höga omkretshastigheter även med små rotordiametrar. Ett brett urval av spridande element ger mer mångsidighet. Användningsområdena sträcker sig från homogenisering av avloppsvattenprover, användning i laboratoriereaktorer, dispersionsuppgifter under vakuum/tryck och provberedning inom medicinsk forskning.
- Digital hastighetsdisplay
- Elektronisk hastighetskontroll
- Elektroniskt överbelastningsskydd
- Spridningselement i rostfritt stål kan rengöras snabbt och enkelt
- Spridningselement av plast för engångsbruk finns i två storlekar
- Visning av felkod
- Tyst drift
T 25 digital solution är vår tidlösa klassiker och erbjuder en komplett lösning för att starta din homogeniseringsresa, komplett med ett spridningsverktyg, axel och stativ för att stödja ett brett spektrum av tillämpningar inom olika industrier som kosmetika, läkemedel, kemikalier och mer.
Leveransomfattning
- T 25 digital ULTRA-TURRAX™
- S 25 N - 25 G Spridningsverktyg
- R 1826 Tallrikstativ
- R 182 Boss huvudklämma
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Homogenizerpaket |
| Hastighet | ≤460 varv per minut |
| Spänning | 220/240 V |
| Förpackningstyp | Individuell flock |
| Pluggtyp | Europa |