Läs mer
IKA™ T 25 digital lösning
Produktkod. 31454116 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
CH
Europa
Storbritannien
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp
31454116 CH
31454115 Europa
31454105 Storbritannien
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31454116 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0010015383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48375.00 SEK
    44789.56 SEK / Paket med 1
    Save 3585.44 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-12-2026
T 25 digital Solution är en klassisk startutrustning för homogenisering, inklusive ett spridningsverktyg, axel och stativ, som stödjer tillämpningar inom industrier som kosmetika, läkemedel, kemikalier och mer.
Högpresterande spridningsinstrument för volymer från 1 till 2000 ml (H2O) med digital hastighetsdisplay. Den erbjuder ett brett hastighetsintervall från 3000 till 25 000 varv per minut, vilket gör det möjligt för användare att arbeta vid höga omkretshastigheter även med små rotordiametrar. Ett brett urval av spridande element ger mer mångsidighet. Användningsområdena sträcker sig från homogenisering av avloppsvattenprover, användning i laboratoriereaktorer, dispersionsuppgifter under vakuum/tryck och provberedning inom medicinsk forskning.
  • Digital hastighetsdisplay
  • Elektronisk hastighetskontroll
  • Elektroniskt överbelastningsskydd
  • Spridningselement i rostfritt stål kan rengöras snabbt och enkelt
  • Spridningselement av plast för engångsbruk finns i två storlekar
  • Visning av felkod
  • Tyst drift
T 25 digital solution är vår tidlösa klassiker och erbjuder en komplett lösning för att starta din homogeniseringsresa, komplett med ett spridningsverktyg, axel och stativ för att stödja ett brett spektrum av tillämpningar inom olika industrier som kosmetika, läkemedel, kemikalier och mer.
Leveransomfattning
  • T 25 digital ULTRA-TURRAX™
  • S 25 N - 25 G Spridningsverktyg
  • R 1826 Tallrikstativ
  • R 182 Boss huvudklämma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Homogenizerpaket
Hastighet ≤460 varv per minut
Spänning 220/240 V
Förpackningstyp Individuell flock
Pluggtyp CH