Läs mer
IKA T 25 Digital Ultra-Turrax™ Stavmixer
Produktkod. 13326309 Handla allt IKA Produkter
Change view
Hastighet:
3 000 till 25 000 r/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet Förpackningsstorlek
13326309 3 000 till 25 000 r/min Varje
1 options
Produktkod. 13326309 Leverantör IKA Leverantörsnummer 0003725000
I lager
Högpresterande stavmixer. IKA™ T 25 Digital Ultra-Turrax™ erbjuder ett brett hastighetsområde som gör det möjligt för användare att arbeta med höga omkretshastigheter även med små rotordiametrar.
  • Digital hastighetsdisplay
  • Elektronisk hastighetskontroll
  • Elektroniskt överbelastningsskydd
  • Spridningselement i rostfritt stål kan rengöras snabbt och enkelt
  • Spridningselement av plast för engångsbruk finns i två storlekar
  • Visning av felkod
  • Tyst drift
  • EU-kontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 3 000 till 25 000 r/min
Spänning 230 V
Volymintervall (metriskt) 1 ml till 2 l
Pluggtyp EU-kontakt
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.