Läs mer
IKA™ T 25 lättstädningslösning
Produktkod. 31454114 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
CH
Europa
Storbritannien
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp
31454114 Europa
31454096 Storbritannien
31454098 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31454114 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0010015172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57610.00 SEK
    52292.91 SEK / Paket med 1
    Save 5317.09 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-02-2027
T 25 Easy Clean Control Solution har verktyg som är utformade för snabb, restfri rengöring och stödjer smart automation med dataloggning. Idealisk för precis, hygienisk homogenisering i industrier som läkemedel, kosmetika, kemikalier och livsmedelsproduktion.
T 25 easy clean-styrning är ett högpresterande spridningsinstrument med elektronisk hastighetskontroll från 3 000 - 25 000 varv per minut för arbetsvolymer på 1 - 2 000 ml (H2O). Det nya verktyget S 25 EC-T-C-25G möjliggör temperaturmätning och drifttidsdetektion via RFID. Överhettning av provet förhindras genom kontinuerlig temperaturövervakning och att sätta temperaturgränser. Upptäckten av drifttid garanterar regelbundet underhåll.
  • Kontinuerlig temperaturmätning med patenterat temperaturmätverktyg inklusive integrerad temperatursensor
  • Drifttidsdetektering via RFID
  • Snabb och enkel rengöring av de lättstädda spridningsverktygen, ingen demontering behövdes
  • Borstlös motor garanterar dammfri och tyst drift
  • USB gränssnitt för styrning och dokumentation via labworldsoft™
  • Timer/räknarfunktion
  • Ökad säkerhet genom verktygsigenkänning och IP-klass
  • Fjärrkontroll med WiCo (ej inkl. vid leverans)
Alla S 25-verktyg är kompatibla med T 25 Easy Clean-kontroll. T 25 Easy Clean Control Solution erbjuder en komplett lösning för att starta din homogeniseringsresa, komplett med disperseringsverktyg, axel och stativ, idealiskt för tillämpningar i industrier som arbetar under omgivande förhållanden som kräver hög hygien och efterlevnad. Denna lösning är också mycket mångsidig och lämplig för en rad olika industrier såsom kemikalier, kosmetika, läkemedel, jordbruk och mer, särskilt i applikationer som involverar värmekänsliga produkter och kräver automation, kommunikation mellan enheter och dataloggning.
Leveransomfattning
  • T 25 enkel rengöring ULTRA-TURRAX™
  • S 25 EC - T - C - 25 G Spridningsverktyg
  • R 1826 Tallrikstativ
  • R 182 Boss huvudklämma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Homogenizerpaket
Hastighet ≤460 varv per minut
Spänning 220/240 V
Förpackningstyp Individuell flock
Pluggtyp Europa