Läs mer
IKA™ T 25 Easy Clean digitalt dispenseringsinstrument
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15832817 Handla allt IKA Produkter
Change view
Hastighet:
3 000 till 25 000 r/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet unitSize
15832817 3 000 till 25 000 r/min Varje
1 options
Produktkod. 15832817 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025002560
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högpresterande digitalt spridningsinstrument med elektronisk hastighetskontroll.
  • Kompatibel med alla S 25-verktyg.
  • Lämplig för att homogenisera medicinska prover, emulgera kosmetika eller suspendera beläggningar.
  • I kombination med en IKA laboratoriereaktor är det också möjligt att utföra spridningsuppgifter under vakuum eller tryck.
  • Snabb och enkel rengöring av de lättstädade dispergeringsverktygen, ingen demontering krävs
  • Borstlös motor garanterar dammfri och tyst drift.
  • USB gränssnitt för styrning och dokumentation via labworldsoft™ programvara.
  • Timer/räknare funktion.
  • Ökad säkerhet genom verktygsigenkänning och IP-klass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 3 000 till 25 000 r/min
Kapacitet 2 L
Visa LED
Spänning 220-240/100-120/100 V
Wattal 500 w motoringång, 400 w effekt
Diameter (metrisk) 13 mm förlängningsarm
Mått (L x B x H) 89 x 270 x 161 mm
Längd (metrisk) 160 mm förlängningsarm
Elektriska krav 220-240/100-120 V, 50/60 Hz, 500 W
Frekvens 50/60 Hz
Beskrivning Steglös hastighetskontroll
Inkluderar USB gränssnitt
Viskositet 5 000 mPas
Vikt (metrisk) 3.0 kg