Beskrivning
T 25 easy clean digital är ett högpresterande dispersinstrument med elektronisk hastighetskontroll från 3 000 till 25 000 varv per minut för arbetsvolymer på 1 till 2 000 ml (H2O). Ett brett urval av S 25-disperserelement, som finns som tillbehör, gör att T 25 kan användas inom många användningsområden – oavsett om det gäller homogenisering av medicinska prover, emulgering av kosmetika eller suspension av beläggningar. I kombination med en IKA laboratoriereaktor är det också möjligt att utföra dispersionsuppgifter under vakuum eller tryck. Med följande funktioner uppfyller denna disperser behoven hos ett modernt laboratorium:
- Borstlös motor för förbättrad motorlivslängd, tystare drift och hygieniska tillämpningar
- Digital hastighetsdisplay och inställning
- Timerfunktion för obevakad drift
- Snabbkoppling för enkel och snabb utbyte av spridningselement för rengöring och underhåll
- USB Gränssnitt för fjärrstyrning och parameterdokumentation med laboratorieprogramvaran labworldsoft™
- Brett utbud av spridningsverktyg tillgängliga; Rostfritt stål med hög kemikaliebeständighet eller engångsverktyg i plast
T 25 Easy Clean Digital Solution erbjuder en komplett lösning för att påbörja din homogeniseringsresa, komplett med ett spridningsverktyg, axel och stativ, idealiskt för tillämpningar i industrier som arbetar under omgivande förhållanden som kräver hög grad av hygien och efterlevnad. Denna lösning är också extremt mångsidig och lämplig för en rad olika industrier såsom kemikalier, kosmetika, läkemedel, jordbruk och mer.
Leveransomfattning- T 25 Easy Clean digital ULTRA-TURRAX™
- S 25 EC - C - 25 G Spridningsverktyg
- R 1826 Tallrikstativ
- R 182 Boss huvudklämma
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Homogenizerpaket |
| Hastighet | ≤460 varv per minut |
| Spänning | 220/240 V |
| Förpackningstyp | Individuell flock |
| Pluggtyp | Europa |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.