Läs mer
IKA™ T 25 enkel, ren digital lösning
Produktkod. 31454119 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
CH
Europa
Storbritannien
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp
31454119 CH
31454100 Europa
31454113 Storbritannien
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31454119 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0010015164
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49935.00 SEK
    46927.39 SEK / Paket med 1
    Save 3007.61 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-01-2027
T 25 Easy Clean Digital Solution erbjuder en komplett uppsättning för homogenisering, inklusive spridningsverktyg, skaft och stativ. Mångsidig och hygienisk, den är idealisk för industrier som kemikalier, kosmetika, läkemedel, jordbruk och mer.
T 25 easy clean digital är ett högpresterande dispersinstrument med elektronisk hastighetskontroll från 3 000 till 25 000 varv per minut för arbetsvolymer på 1 till 2 000 ml (H2O). Ett brett urval av S 25-disperserelement, som finns som tillbehör, gör att T 25 kan användas inom många användningsområden – oavsett om det gäller homogenisering av medicinska prover, emulgering av kosmetika eller suspension av beläggningar. I kombination med en IKA laboratoriereaktor är det också möjligt att utföra dispersionsuppgifter under vakuum eller tryck. Med följande funktioner uppfyller denna disperser behoven hos ett modernt laboratorium:
  • Borstlös motor för förbättrad motorlivslängd, tystare drift och hygieniska tillämpningar
  • Digital hastighetsdisplay och inställning
  • Timerfunktion för obevakad drift
  • Snabbkoppling för enkel och snabb utbyte av spridningselement för rengöring och underhåll
  • USB Gränssnitt för fjärrstyrning och parameterdokumentation med laboratorieprogramvaran labworldsoft™
  • Brett utbud av spridningsverktyg tillgängliga; Rostfritt stål med hög kemikaliebeständighet eller engångsverktyg i plast
T 25 Easy Clean Digital Solution erbjuder en komplett lösning för att påbörja din homogeniseringsresa, komplett med ett spridningsverktyg, axel och stativ, idealiskt för tillämpningar i industrier som arbetar under omgivande förhållanden som kräver hög grad av hygien och efterlevnad. Denna lösning är också extremt mångsidig och lämplig för en rad olika industrier såsom kemikalier, kosmetika, läkemedel, jordbruk och mer.
Leveransomfattning
  • T 25 Easy Clean digital ULTRA-TURRAX™
  • S 25 EC - C - 25 G Spridningsverktyg
  • R 1826 Tallrikstativ
  • R 182 Boss huvudklämma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Homogenizerpaket
Hastighet ≤460 varv per minut
Spänning 220/240 V
Förpackningstyp Individuell flock
Pluggtyp CH