Beskrivning
T 25 mini-kontrollen är ett högpresterande spridningsinstrument med ett brett varvtalsområde på 600–25 000 varv per minut för arbetsvolymer upp till 1,5 L (H2O). Den gör det möjligt för användaren att arbeta vid höga omkretshastigheter även med små rotordiametrar. Den kompakta designen av denna disperser möjliggör drift i de trångaste utrymmena. En stor TFT-display säkerställer enkel läsbarhet på längre avstånd, även utanför en avsugshuva. Denna uppsättning är bäst lämpad för enkla tillämpningar av homogenisering av prover med låg viskositet. Ett brett urval av disperserämnen garanterar ett brett spektrum av användningsområden för effektiv emulgering, homogenisering, dispersering och suspension samt minskning av partikelstorlekar till mikrometerområdet.
- Digital hastighetsvisning och justering
- Borstlös motor för förbättrad motorlivslängd, tystare drift och mer hygieniska tillämpningar
- Timerfunktion för obevakad drift
- Spridande element: Rostfritt stål med hög kemikaliebeständighet eller plastalternativ som finns i två storlekar
- Snabbinsats för enkel byte av dispersionselement för enkel rengöring och underhåll
- USB Gränssnitt för fjärrstyrning och parameterdokumentation med IKA labworldsoft™ mjukvaran
Unikt från IKA: En patenterad temperatursensorfunktion på specialiserade dispersionsverktyg möjliggör realtidsmätning av provtemperatur och säkerhetstemperaturinställning för att skydda värmekänsliga prover från nedbrytning. Alla S 25-spridningsverktyg (maxstorlek: 18 mm) och tillbehör är kompatibla med T 25 mini-kontrollen. T 25 mini-kontrolllösningen erbjuder en komplett startfunktion för att starta din homogeniseringsresa, komplett med ett disperseringsverktyg, axel och stativ för homogeniseringsbehov med kompakt storlek och smarta, avancerade funktioner för automation och skydd av värmekänsliga prover. T 25 mini-styrningens konstruktion gör dem idealiska för applikationer som kräver drift under förhållanden med hög hygien.
Leveransomfattning
- T 25 mini-kontroll ULTRA-TURRAX™
- S 25 EC - T - C - 18 G Spridningsverktyg
- R 1826 Tallrikstativ
- R 182 Boss huvudklämma
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Homogenizerpaket |
| Hastighet | ≤460 varv per minut |
| Spänning | 220/240 V |
| Förpackningstyp | Individuell flock |
| Pluggtyp | CH |