Läs mer
IKA™ T 25 mini-kontrolllösning
Produktkod. 31454104 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
CH
Europa
Storbritannien
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp
31454104 Europa
31454097 Storbritannien
31454099 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31454104 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0010015125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46070.00 SEK
    42651.74 SEK / Paket med 1
    Save 3418.26 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-02-2027
T 25 mini-kontrolllösningen erbjuder en komplett, kompakt lösning för effektiv homogenisering. Med smart automation, ett spridningsverktyg, axel och stativ säkerställer det exakt kontroll, hygien och skydd för värmekänsliga prover i krävande tillämpningar.
T 25 mini-kontrollen är ett högpresterande spridningsinstrument med ett brett varvtalsområde på 600–25 000 varv per minut för arbetsvolymer upp till 1,5 L (H2O). Den gör det möjligt för användaren att arbeta vid höga omkretshastigheter även med små rotordiametrar. Den kompakta designen av denna disperser möjliggör drift i de trångaste utrymmena. En stor TFT-display säkerställer enkel läsbarhet på längre avstånd, även utanför en avsugshuva. Denna uppsättning är bäst lämpad för enkla tillämpningar av homogenisering av prover med låg viskositet. Ett brett urval av disperserämnen garanterar ett brett spektrum av användningsområden för effektiv emulgering, homogenisering, dispersering och suspension samt minskning av partikelstorlekar till mikrometerområdet.
  • Digital hastighetsvisning och justering
  • Borstlös motor för förbättrad motorlivslängd, tystare drift och mer hygieniska tillämpningar
  • Timerfunktion för obevakad drift
  • Spridande element: Rostfritt stål med hög kemikaliebeständighet eller plastalternativ som finns i två storlekar
  • Snabbinsats för enkel byte av dispersionselement för enkel rengöring och underhåll
  • USB Gränssnitt för fjärrstyrning och parameterdokumentation med IKA labworldsoft™ mjukvaran
Unikt från IKA: En patenterad temperatursensorfunktion på specialiserade dispersionsverktyg möjliggör realtidsmätning av provtemperatur och säkerhetstemperaturinställning för att skydda värmekänsliga prover från nedbrytning. Alla S 25-spridningsverktyg (maxstorlek: 18 mm) och tillbehör är kompatibla med T 25 mini-kontrollen. T 25 mini-kontrolllösningen erbjuder en komplett startfunktion för att starta din homogeniseringsresa, komplett med ett disperseringsverktyg, axel och stativ för homogeniseringsbehov med kompakt storlek och smarta, avancerade funktioner för automation och skydd av värmekänsliga prover. T 25 mini-styrningens konstruktion gör dem idealiska för applikationer som kräver drift under förhållanden med hög hygien.
Leveransomfattning
  • T 25 mini-kontroll ULTRA-TURRAX™
  • S 25 EC - T - C - 18 G Spridningsverktyg
  • R 1826 Tallrikstativ
  • R 182 Boss huvudklämma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Homogenizerpaket
Hastighet ≤460 varv per minut
Spänning 220/240 V
Förpackningstyp Individuell flock
Pluggtyp Europa