Läs mer
T-26c, MedChemExpress
Beskrivning
T-26c is highly potent and selective matrix metalloproteinase-13 (MMP-13) inhibitor with an IC50 of 6.75 pM and more than 2600-fold selectivity over the other related metalloenzymes.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | T-26c |
| CAS | 869296-13-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H21N3O6S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 15.62 mg/mL (32.57 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | COC1=CC=CC(CNC(C2=NC(SC=C3COCC4=CC=C(C(O)=O)C=C4)=C3C(N2)=O)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 479.51 |
| Formel vikt | 479.51 |
| Visa mer |