Läs mer
T-3775440 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
T-3775440 (hydrochloride) is an irreversible lysine-specific histone demethylase (LSD1) inhibitor with an IC50 value of 2.1 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | T-3775440 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1422535-52-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H23ClN4O |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30.18 mg/mL (87.01 mM) ∣H2O : 8.33 mg/mL (24.02 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C([C@@H]2C[C@H]2NCC3CC3)C=C1)C4=CN(C)N=C4.Cl |
| Visa mer |