missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(T-4)-Triphenyl(P,P,P-triphenylphosphine imidato-κN)-phosphorus Diphosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (T-4)-Triphenyl(P,P,P-triphenylphosphine imidato-kN)-phosphorus Diphosphate |
| CAS | 1927003-40-4 |
| Molekylformel | C36H34NO7P4+ |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Phosphorus(1+)','triphenyl(P,P,P-triphenylphosphine imidato-κN)-','(T-4)-','diphosphate (1:1) (ACI), (T-4)-Triphenyl(P,P,P-triphenylphosphine imidato-κN)phosphorus diphosphate, Bis(triphenylphosphanylidene)ammonium diphosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C36H30NP2.H4O7P2/c1-7-19-31(20-8-1)38(32-21-9-2-10-22-32,33-23-11-3-12-24-33)37-39(34-25-13-4-14-26-34,35-27-15-5-16-28-35)36-29-17-6-18-30-36;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-30H;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q+1;/p-1 |
| LEDER | OP(=O)(O)OP(=O)(O)O.c1ccc(cc1)P(=[N+]=P(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| IUPAC-namn | bis(triphenyl-λ^{5}-phosphanylidene)azanium;phosphono hydrogen phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 716.6 |
| Formel vikt | 715.1207 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?