Beskrivning
- Spridningstekniken fungerar genom att använda rotor-statorprincipen
- Systemet består av en rotor inuti en stationär stator
- På grund av den höga omkretshastigheten dras mediet som ska bearbetas axiellt in i dispersionshuvudet och tvingas sedan radiellt genom slitsarna i rotor-stator-arrangemanget
- Hög hastighet och minimalt mellanrum mellan rotor och stator ger extremt starka skjuvkrafter som ger bättre spridning
- De plastmaterial som används är godkända av FDA (Food and Drug Administration Approval)
- Lämplig för T 50 digitalt spridningsinstrument
- Material i kontakt med medium: PTFE, AISI 316L
- Lämplig för lösningsmedel
- Max. temperatur: 180 °C
- Steriliseringsmetoder: alla metoder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dispergerande element |
| Volymintervall (metriskt) | 0,25 till 10 L |
| Diameter (metrisk) | 45 mm |
| Längd (metrisk) | 290 mm |
| Längd (metrisk) skaft | 290 mm |
| Material | PTFE, 316L rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | S50 N – G 45F |
| Modell | S 50N–G45-F |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Steriliseringsmetod | Alla metoder |