Läs mer
IKA™ T 50 Digitalt spridningselement
Produktkod. 15251126 Handla allt IKA Produkter
Modell:
S 50-KR-G-45-F
S 50-KR-G45-G
S 50-KR-G45-M
S 50N–G45-F
S 50N–G45-M
Längd (metrisk) skaft:
290 mm
300 mm
Volymintervall (metriskt):
0,25 till 10 L
500 ml till 15 L
500 ml till 20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15251126
Brand: IKA™ 0010000630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd detta spridningselement med IKA™ T 50 spridare. T 50 digitala spridningselement har en snabbkoppling som underlättar byte av spridningsverktyg.
  • Spridningstekniken fungerar genom att använda rotor-statorprincipen
  • Systemet består av en rotor inuti en stationär stator
  • På grund av den höga omkretshastigheten dras mediet som ska bearbetas axiellt in i dispersionshuvudet och tvingas sedan radiellt genom slitsarna i rotor-stator-arrangemanget
  • Hög hastighet och minimalt mellanrum mellan rotor och stator ger extremt starka skjuvkrafter som ger bättre spridning
  • De plastmaterial som används är godkända av FDA (Food and Drug Administration Approval)
  • Lämplig för T 50 digitalt spridningsinstrument
  • Material i kontakt med medium: PTFE, AISI 316L
  • Lämplig för lösningsmedel
  • Max. temperatur: 180 °C
  • Steriliseringsmetoder: alla metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dispergerande element
Volymintervall (metriskt) 500 ml till 15 L
Diameter (metrisk) 45 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Längd (metrisk) skaft 300 mm
Material PTFE, 316L rostfritt stål
För användning med (utrustning) S 50 KR - G 45 M
Modell S 50-KR-G45-M
Förpackningsmängd 1 st
Steriliseringsmetod Våt kemikalie