Läs mer
IKA™ T 50 Digitalt spridningselement med skärhuvud
Produktkod. 10262631 Handla allt IKA Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
S50 N – V 65SK
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10262631 S50 N – V 65SK Varje
1 options
Produktkod. 10262631 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0008005100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45290.00 SEK
    42557.42 SEK / Paket med 1
    Save 2732.58 SEK
    6% Av
I lager
Specifikationer
Produkttyp Dispergerande element
Volymintervall (metriskt) 1 till 10 L
Diameter (metrisk) 65 mm
Längd (metrisk) skaft 350 mm
För användning med (utrustning) S50 N – V 65SK
Modell S 50N–W65-SK
Förpackningsmängd 1 st