Läs mer
IKA™ T 50 Digitalt spridningselement med jetmixerhuvud
Produktkod. 10611412 Handla allt IKA Produkter
För användning med (utrustning):
S50 N – W 65SK
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10611412
Brand: IKA™ 0008006300
Bara null kvar
Specifikationer
Produkttyp Dispergerande element
Volymintervall (metriskt) 1 till 50 L
Diameter (metrisk) 80 mm
Längd (metrisk) skaft 350 mm
För användning med (utrustning) S50 N – W 65SK
Modell S 50N–W65-SK
Förpackningsmängd 1 st