Läs mer
IKA™ T 50 digitalt spridningselement - ST
Produktkod. 15271126 Handla allt IKA Produkter
Change view
Material:
FFPM, SIC, 316L rostfritt stål
PTFE, 316L rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15271126 FFPM, SIC, 316L rostfritt stål Varje
13430607 PTFE, 316L rostfritt stål Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15271126 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0010000648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61165.00 SEK
    57480.29 SEK / Paket med 1
    Save 3684.71 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 04-02-2027
Använd detta spridningselement med IKA™ T 50 spridare. IKA™ T 50 digitalt spridningselement - ST verktyg rekommenderas för användning med vävnad och andra fibrösa material.
  • Spridningstekniken fungerar genom att använda rotor-statorprincipen
  • Systemet består av en rotor inuti en stationär stator
  • På grund av den höga omkretshastigheten dras mediet som ska bearbetas axiellt in i dispersionshuvudet och tvingas sedan radiellt genom slitsarna i rotor-stator-arrangemanget
  • Hög hastighet och minimalt mellanrum mellan rotor och stator ger extremt starka skjuvkrafter som ger bättre spridning
  • De plastmaterial som används är godkända av FDA (Food and Drug Administration Approval)
  • Lämplig för T 65 digitalt spridningsinstrument
  • Material i kontakt med medium: PTFE, AISI 316L
  • Lämplig för lösningsmedel
  • Max. temperatur: 180 °C
  • Steriliseringsmetoder: alla metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dispergerande element
Volymintervall (metriskt) 500 ml till 20 L
Diameter (metrisk) 45 mm
Längd (metrisk) skaft 300 mm
Material FFPM, SIC, 316L rostfritt stål
För användning med (utrustning) S50KG – HH – G 45G – ST
Modell S 50KG–HH–G45-G–ST
Förpackningsmängd 1 st
Steriliseringsmetod Alla metoder