Läs mer
Thermo Scientific™ T-647.5 Rotor med fast vinkel
Produktkod. 12191580 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
6 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12191580 6 x 100 ml Varje
1 options
Produktkod. 12191580 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 08322
 Begränsad artikel
I lager
Möjliggör pelletering med stora volymer med T-647.5 Fixed Angle Rotor
Aktivera pelletering med stora volymer med Thermo Scientific™ T-647.5 Rotor med fast vinkel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning T-647.5 Rotor med fast vinkel
Material Titan
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 6 x 100 ml
Max. RCF 250,259 x g
Max. Hastighet 47,500 rpm
Radie (metrisk) 99.3 mm
Radie (metrisk) Min. 33.9 mm
K-faktor 36.3
Max. Rörlängd 107 mm
Max. Diameter på rör 39 mm
Nettovikt 24.3 lb. (11 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 22.5°
Genomsnittlig RCF 167,847 x g
Min. RCF 85,436 x g