Läs mer
IKA™ T 65 Basic Digital Dispersing Element
Handla allt IKA Produkter
Volymintervall (metriskt):
2 till 30 L
2 till 40 L
2 till 50 L
2 to 50 L
Längd (metrisk) skaft:
520 mm
Material:
FFPM, SIC, 316L Stainless Steel
PTFE, 316L rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Spridningstekniken fungerar genom att använda rotor-statorprincipen
- Systemet består av en rotor inuti en stationär stator
- På grund av den höga omkretshastigheten dras mediet som ska bearbetas axiellt in i dispersionshuvudet och tvingas sedan radiellt genom slitsarna i rotor-stator-arrangemanget
- Hög hastighet och minimalt mellanrum mellan rotor och stator ger extremt starka skjuvkrafter som ger bättre spridning
- De plastmaterial som används är godkända av FDA (Food and Drug Administration Approval)
- Lämplig för T 65 digitalt spridningsinstrument
- Material i kontakt med medium: PTFE, AISI 316L
- Lämplig för lösningsmedel
- Max. temperatur: 180 °C
- Steriliseringsmetoder: alla metoder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dispergerande element |
| Volymintervall (metriskt) | 2 till 40 L |
| Diameter (metrisk) | 65 mm |
| Längd (metrisk) skaft | 520 mm |
| Material | PTFE, 316L rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | S 65 KR G 65 M |
| Modell | S 65KR-G65-M |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Steriliseringsmetod | Våt kemikalie |