Läs mer
IKA™ T 65 Basic Digital Dispersing Element
Produktkod. 15241136 Handla allt IKA Produkter
Volymintervall (metriskt):
2 till 30 L
2 till 40 L
2 till 50 L
2 to 50 L
Längd (metrisk) skaft:
520 mm
Material:
FFPM, SIC, 316L Stainless Steel
PTFE, 316L rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15241136
Brand: IKA™ 0010000643
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd detta spridningselement med IKA™ T 65 Basic Dispersers. T 65 Basic Digital Dispergeringselement har en snabbkoppling som underlättar ett enkelt utbyte av spridningsverktyg.
  • Spridningstekniken fungerar genom att använda rotor-statorprincipen
  • Systemet består av en rotor inuti en stationär stator
  • På grund av den höga omkretshastigheten dras mediet som ska bearbetas axiellt in i dispersionshuvudet och tvingas sedan radiellt genom slitsarna i rotor-stator-arrangemanget
  • Hög hastighet och minimalt mellanrum mellan rotor och stator ger extremt starka skjuvkrafter som ger bättre spridning
  • De plastmaterial som används är godkända av FDA (Food and Drug Administration Approval)
  • Lämplig för T 65 digitalt spridningsinstrument
  • Material i kontakt med medium: PTFE, AISI 316L
  • Lämplig för lösningsmedel
  • Max. temperatur: 180 °C
  • Steriliseringsmetoder: alla metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dispergerande element
Volymintervall (metriskt) 2 till 30 L
Diameter (metrisk) 65 mm
Längd (metrisk) skaft 520 mm
Material PTFE, 316L rostfritt stål
För användning med (utrustning) S 65 KR G 65 F
Modell S 65KR-G65-F
Förpackningsmängd 1 st
Steriliseringsmetod Våt kemikalie