Läs mer
T-705 Ribofuranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | T-705 Ribofuranose |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12FN3O6/c11-4-1-14(9(19)5(13-4)8(12)18)10-7(17)6(16)3(2-15)20-10/h1,3,6-7,10,15-17H,2H2,(H2,12,18)/t3-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 289.071 |