Läs mer
T-705RTP Sodium Salt (>75%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | T-705RTP Sodium Salt |
| CAS | 356783-10-3 |
| Molekylformel | C10 H15 F N3 O15 P3 . xNa |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 6-Fluoro-3,4-dihydro-4-[5-O-[hydroxy[[hydroxy(phosphonooxy)phosphinyl]oxy]phosphinyl]-β-D-ribofuranosyl]-3-oxo-pyrazinecarboxamide Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15FN3O15P3.Na/c11-4-1-14(9(18)5(13-4)8(12)17)10-7(16)6(15)3(27-10)2-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;/h1,3,6-7,10,15-16H,2H2,(H2,12,17)(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21);/q;+1/t3-,6-,7-,10-;/m1./s1 |
| LEDER | [Na+].NC(=O)C1=NC(=CN([C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)C1=O)F |
| IUPAC-namn | sodium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-5-fluoro-2-oxo-pyrazin-1-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]methoxy-hydroxy-phosphoryl] phosphono hydrogen phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 529.16 |