Läs mer
Thermo Scientific™ T-8100 Fixed Angle Rotor för WX+ Ultraspeed Centrifuges
Produktkod. 12131670 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
8 x 6,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12131670 8 x 6,5 ml Varje
1 options
Produktkod. 12131670 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 45621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352746.45 SEK
    264285.03 SEK / Paket med 1
    Save 88461.42 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utför en mängd olika applikationer med Thermo Scientific™ T-8100 Fixed Angle Rotor, som erbjuder åtta platsers kapacitet.
Beställningsinformation:
Beställ Ultracrimp/Clearcrimp-tätningsverktyg (03920), byte av pressmätare (03919), extra pluggar och lock (03999), rörlocksskruv (52176), verktyg för borttagning av rör (52177) separat. Kontakta din försäljningsrepresentant för information.
Innehåller:
Rotorstativ, vakuumfett, smörjmedel, extra överhastighetsdekal (100 000 rpm), rotorkåpa O-ring (två extra), låsmutter O-ring (två extra), rotorkåpa verktyg, utraspeed rotorloggbok, bruksanvisning
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall WX Ultra Series Centrifuge
Rekommenderas för:
Protein och små virusisolering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning T-8100 Rotor med fast vinkel
Material Titan
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 8 x 6,5 ml
Max. RCF 802,006 x g
Max. Hastighet 100,000 rpm
Radie (metrisk) 71.8 mm
Radie (metrisk) Min. 35.6 mm
K-faktor 36.3
Max. Rörlängd 64 mm
Max. Diameter på rör 13 mm
Nettovikt 8.2 lb. (3.7 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 26°
Genomsnittlig RCF 599,829 x g
Min. RCF 397,652 x g
Bioinneslutning Ja